Få mere at vide
NNC 55-0396, MedChemExpress
Beskrivelse
NNC 55-0396, Mibefradil derivative, is a highly selective T-type calcium channel blocker
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NNC 55-0396 |
| CAS | 357400-13-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H40Cl2FN3O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | NNC 55-0396 dihydrochloride |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (177.13 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1CC1)O[C@@]2(CCN(CCCC3=NC4=CC=CC=C4N3)C)[C@@H](C(C)C)C5=C(C=C(F)C=C5)CC2.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 564.56 |
| Vis mere |