Få mere at vide
NNC-0640, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437907
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16437907 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16437907 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY124622
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress NNC-0640 is a potent human G-protein-coupled glucagon receptor (GCGR) negative allosteric modulator (NAM) with an IC50 of 69.2 nM.
NNC-0640 is a potent human G-protein-coupled glucagon receptor (GCGR) negative allosteric modulator (NAM) with an IC50 of 69.2 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NNC-0640
CAS 307986-98-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H31N7O4S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (435.79 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=NN=NN1)C2=CC=C(CN(C3=CC=C(C4CCCCC4)C=C3)C(NC5=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C5)=O)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 573.67
Formel vægt 573.67
Procent renhed 98.1%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation