Få mere at vide
NMS-P715, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495846
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16495846 100 mg
16451367 50 mg
16407857 5 mg
16405138 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16495846 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12382
MedChemExpress NMS-P715 is a selective, ATP-competitive inhibitor of MPS1, with an IC50 of 182 nM.
NMS-P715 is a selective, ATP-competitive inhibitor of MPS1, with an IC50 of 182 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NMS-P715
CAS 1202055-32-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C35H39F3N8O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 2 mg/mL (2.96 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=NN(C)C2=C1CCC3=CN=C(NC4=CC=C(C(NC5CCN(C)CC5)=O)C=C4OC(F)(F)F)N=C23)NC6=C(CC)C=CC=C6CC
Molekylvægt (g/mol) 676.73
Formel vægt 676.73
Procent renhed 97.49%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease