missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
NMS-P118, MedChemExpress
Beskrivelse
NMS-P118 is a potent, orally available, and highly selective PARP-1 Inhibitor for cancer therapy.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NMS-P118 |
| CAS | 1262417-51-5 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H24F3N3O2 |
| Mængde | 2 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 16 mg/mL (40.46 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | FC(CC1)(F)CCC1N(CC2)CCC2N(C3=O)CC4=C3C(C(N)=O)=CC(F)=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 395.42 |
| Formel vægt | 395.42 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?