Få mere at vide
NMS-873, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499307
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16499307 5 mg
16486886 100 mg
16486758 10 mg
16482837 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16499307 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15713
MedChemExpress NMS-873 is a potent, selective allosteric VCP/p97 inhibitor with an IC50 value of 30 nM.
NMS-873 is a potent, selective allosteric VCP/p97 inhibitor with an IC50 value of 30 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NMS-873
CAS 1418013-75-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H28N4O3S2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 20.5 mg/mL (39.37 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL CC(C=C(OCC1=NN=C(SC2CCCC2)N1C3=CC=CN=C3)C=C4)=C4C5=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C5
Molekylvægt (g/mol) 520.67
Formel vægt 520.67
Procent renhed 98.82%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death