missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

NMDA-IN-1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16448167
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16448167 5 mg
16405458 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16448167 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12962

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress NMDA-IN-1 is a potent and NR2B-selective NMDA antagonist with Ki of 0.85 nM; NR2B Ca2+ influx IC50 is 9.7 nM; no activities on NR2A, NR2C, NR2D, hERG-channel and α1-adrenergic receptor.

NMDA-IN-1 is a potent and NR2B-selective NMDA antagonist with Ki of 0.85 nM

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale NMDA-IN-1
CAS 700878-19-9
Farve Gray
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H23ClFN3O
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (33.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL OC1=CC=C2N=C(CN3CCC(CC4=CC=CC=C4F)CC3)NC2=C1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 375.87
Formel vægt 375.87
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.