Få mere at vide
Nitroterephthalinsyre, 99%
Artikelnummer. 11436017
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11436017 100 g 100g
11416017 5 g 5g
11426017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11436017 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25043.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Add to basket
CAS: 610-29-7 | C8H5NO6 | 211,129 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 610-29-7
Molekylær formel C8H5NO6
Molekylvægt (g/mol) 211.129
MDL nummer MFCD00007141
InChI nøgle QUMITRDILMWWBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitroterephthalic acid, 2-nitroterephthalic acid, 2-nitrobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-nitro, terephthalic acid, nitro, 2-nitroterephthalicacid, 2-nitroterephthalate, 5-nitroterephthalic acid, acmc-1au2u
PubChem CID 69122
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Nitroterephthalic acid
Smeltepunkt 270 °C til 272 °C
Mængde 100 g
Formel vægt 211.13
Procent renhed 99%