Få mere at vide
Nitroterephthalic acid, 99%
Artikelnummer. 11426017
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11426017
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25043.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 610-29-7 | C8H5NO6 | 211.129 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 610-29-7
Molekylær formel C8H5NO6
Molekylvægt (g/mol) 211.129
MDL nummer MFCD00007141
InChI nøgle QUMITRDILMWWBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitroterephthalic acid, 2-nitroterephthalic acid, 2-nitrobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-nitro, terephthalic acid, nitro, 2-nitroterephthalicacid, 2-nitroterephthalate, 5-nitroterephthalic acid, acmc-1au2u
PubChem CID 69122
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitroterephthalic acid
Smeltepunkt 270°C to 272°C
Mængde 25 g
Formel vægt 211.13
Procent renhed 99%