Få mere at vide
Nitroterephthalinsyre, 99+%
Artikelnummer. 10414945 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10414945 100 g Glasflaske 100g
10051380 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10414945 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129001000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 610-29-7 | C8H5NR.6 | 211,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 610-29-7
Molekylær formel C8H5NO6
Molekylvægt (g/mol) 211.13
MDL nummer MFCD00007141
InChI nøgle QUMITRDILMWWBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitroterephthalic acid, 2-nitroterephthalic acid, 2-nitrobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-nitro, terephthalic acid, nitro, 2-nitroterephthalicacid, 2-nitroterephthalate, 5-nitroterephthalic acid, acmc-1au2u
PubChem CID 69122
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitroterephthalic acid
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 270,0 °C til 272,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 09, 851
Formel vægt 211.13
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitroterephthalic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.