Få mere at vide
Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine-d8 (1mg/mL in Methanol), TRC
Artikelnummer. 17988839
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
17988839 1 x 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17988839 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT65181X1ML
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine-d8
CAS 1173019-53-8
Molekylær formel C4D8H2N2O3
Mængde 1 x 1 mL
Synonym N-Nitroso-diethanolamine D8, N,N-Bis(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)nitrous amide, 2,2’-(Nitrosoimino)bisethanol-d8, Diethanolnitrosamine-d8, N,N-Diethanolnitrosamine-d8, N-Nitrosodiethanolamine-d8, NDELA-d8;
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
SMIL [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
IUPAC navn N,N-bis(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)nitrous amide
Molekylvægt (g/mol) 142.18
Formel vægt 142.1194
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine-d8 1 mg/mL