Få mere at vide
Nitromethane, Technical, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10204110 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10204110 500 mL 500ml
10182100 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10204110 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. N/3000/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Nitromethane, Technical, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-52-5
Molekylær formel CH3NO2
Molekylvægt (g/mol) 61.04
MDL nummer MFCD00007400
InChI nøgle LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Synonym methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
PubChem CID 6375
ChEBI CHEBI:77701
IUPAC navn nitromethane
SMIL C[N+]([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt -29°C
Farve Colorless
pH 6.4
Kogepunkt 100°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Mængde 500 mL
Formel vægt 61.04g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitromethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.