Få mere at vide
Nitromethan, 99%, ren
Artikelnummer. 11309811 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11309811 10 L Metal tromle 10 L
10418490 1 L Glasflaske 1 L
10625582 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11309811 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148510100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8295.00 DKK
    7626.98 DKK / 10 L
    Spare 668.02 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 75-52-5 | CH3NO2 | 61,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-52-5
Molekylær formel CH3NO2
Molekylvægt (g/mol) 61.04
MDL nummer MFCD00007400
InChI nøgle LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Synonym methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
PubChem CID 6375
ChEBI CHEBI:77701
IUPAC navn nitromethan
SMIL C[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitromethane
Smeltepunkt -29,0 °C
Tæthed 1.1200g/mL
Kogepunkt 100,0 °C til 102,0 °C
Flammepunkt 35 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Metal tromle
Lineær formel CH3NO2
Brydningsindeks 1,3805 til 1,3825
Mængde 10 L
Beilstein 01,74
Fieser 01,739; 04,357; 09,323; 13,199
Merck Index 15,6698
Specifik vægtfylde 1.12
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 95 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og dimethylformamid
Viskositet 0,61 mPa (25 °C)
Formel vægt 61.04
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitromethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.