Få mere at vide
Nitromethan, 98+%
Artikelnummer. 11489393
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489393 2500 g 2500g
11469393 100 g 100g
11479393 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11489393 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11806.0E
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 75-52-5 | CH3NO2 | 61,04 g/mol
Nitromethan bruges som stabilisator af halogenerede organiske opløsningsmidler, raket- og racerbrændstof og et kemisk mellemprodukt. Det bruges også som opløsningsmiddel til cyanoacrylatklæbemidler, polymerer og voksarter. Den fungerer som en Michael-donor, der tilføjer alfa,beta-umættede carbonylforbindelser gennem 1,4-addition i Michael-reaktionen. Det fungerer som et opløsningsmiddel, der bruges til ekstraktioner, reaktionsmedium og som rengøringsopløsningsmiddel. Yderligere bruges det til fremstilling af lægemidler, sprængstoffer, fibre og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nitromethan anvendes som stabilisator af halogenerede organiske opløsningsmidler, raket- og racerbrændstof og et kemisk mellemprodukt. Det bruges også som opløsningsmiddel til cyanoacrylatklæbemidler, polymerer og voksarter. Den fungerer som en Michael-donor, der tilføjer alfa,beta-umættede carbonylforbindelser gennem 1,4-addition i Michael-reaktionen. Det fungerer som et opløsningsmiddel, der bruges til ekstraktioner, reaktionsmedium og som rengøringsopløsningsmiddel. Yderligere bruges det til fremstilling af lægemidler, sprængstoffer, fibre og belægninger.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ethylether, acetone, carbontetrachlorid og alkali. Lidt blandbar med vand.
Noter
Inkompatibel med aminer, stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler og kobber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-52-5
Molekylær formel CH3NO2
Molekylvægt (g/mol) 61.04
MDL nummer MFCD00007400
InChI nøgle LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Synonym methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
PubChem CID 6375
ChEBI CHEBI:77701
IUPAC navn nitromethan
SMIL C[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitromethane
Smeltepunkt -29 °C
Tæthed 1.130
Kogepunkt 101 °C
Flammepunkt 35 °C (95 °F)
Analyseprocentområde ≥98%
Brydningsindeks 1.382
Mængde 2500 g
Beilstein 1698205
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, ethylether, acetone, kulstoftetrachlorid og alkali. Let blandet med vand.
Formel vægt 61.04
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitromethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitromethane