Få mere at vide
Nitromethan, 98+%
Beskrivelse
Nitromethan bruges som stabilisator af halogenerede organiske opløsningsmidler, raket- og racerbrændstof og et kemisk mellemprodukt. Det bruges også som opløsningsmiddel til cyanoacrylatklæbemidler, polymerer og voksarter. Den fungerer som en Michael-donor, der tilføjer alfa,beta-umættede carbonylforbindelser gennem 1,4-addition i Michael-reaktionen. Det fungerer som et opløsningsmiddel, der bruges til ekstraktioner, reaktionsmedium og som rengøringsopløsningsmiddel. Yderligere bruges det til fremstilling af lægemidler, sprængstoffer, fibre og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Nitromethan anvendes som stabilisator af halogenerede organiske opløsningsmidler, raket- og racerbrændstof og et kemisk mellemprodukt. Det bruges også som opløsningsmiddel til cyanoacrylatklæbemidler, polymerer og voksarter. Den fungerer som en Michael-donor, der tilføjer alfa,beta-umættede carbonylforbindelser gennem 1,4-addition i Michael-reaktionen. Det fungerer som et opløsningsmiddel, der bruges til ekstraktioner, reaktionsmedium og som rengøringsopløsningsmiddel. Yderligere bruges det til fremstilling af lægemidler, sprængstoffer, fibre og belægninger.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ethylether, acetone, carbontetrachlorid og alkali. Lidt blandbar med vand.
Noter
Inkompatibel med aminer, stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler og kobber
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitromethane |
| Smeltepunkt | °C til 29 °C |
| Tæthed | 1.130 |
| Kogepunkt | 101 °C |
| Flammepunkt | 35 °C (95 °F) |
| Analyseprocentområde | ≥98% |
| Brydningsindeks | 1.382 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1698205 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med ethanol, ethylether, acetone, kulstoftetrachlorid og alkali. Let blandet med vand. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Nitromethane
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitromethane