missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nitroflurbiprofen, MedChemExpress
Beskrivelse
Nitroflurbiprofen is a cyclooxygenase (COX) inhibitor with nitric oxide (NO)-donating properties, modulates the increased intrahepatic vascular tone in portal hypertensive cirrhotic rats.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitroflurbiprofen |
| CAS | 158836-71-6 |
| Farve | Colorless |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H20FNO5 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | HCT 1206 NO-flurbiprofen Nitroxybutyl flurbiprofen |
| SMIL | O=C(OCCCCO[N+]([O-])=O)C(C)C1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C(F)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 361.36 |
| Formel vægt | 361.36 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?