Få mere at vide
Nitrodenafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrodenafil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N5O4/c1-4-6-12-14-15(21(3)20-12)17(23)19-16(18-14)11-9-10(22(24)25)7-8-13(11)26-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,18,19,23) |
| Formel vægt | 357.1437 |
| Procent renhed | >95% |