Få mere at vide
Nitrobenzene, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Artikelnummer. 15637980 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glass bottle
Stainless steel can
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15637980 1 L Glass bottle 1 L
15647980 2.5 L Glass bottle 2.5 L
15627980 10 L Stainless steel can 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15637980 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. N109501L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-95-3
Molekylær formel C6H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 123.111
MDL nummer MFCD00007043
InChI nøgle LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene
PubChem CID 7416
ChEBI CHEBI:27798
IUPAC navn nitrobenzene
SMIL C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Kemisk navn eller materiale Nitrobenzene
Smeltepunkt 5°C to 6°C
Farve Yellow
Tæthed 1.196g/mL at 25°C
pH 8.0 to 8.5 (at 1.0000g/L 20.0°C)
Kogepunkt 210°C to 211°C
Eksplosionsgrænse 0.4
Flammepunkt 88°C (190.4°F)
Tændingspunkt 899°F
Lugt Pungent
Emballage Glass bottle
Mængde 1 L
FN nummer UN1662
Beilstein 507540
Dampdensitet 4.2 (vs air)
Formel vægt 123.11g/mol
Damptryk 0.15mmHg (20°C), 50mmHg (120°C)
Procent renhed 0.99
Fysisk form Liquid
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.