Få mere at vide
Nitrobenzen, 99%, ekstra ren
Artikelnummer. 10061440 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10061440 1 L Glasflaske 1 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10061440 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128420010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.00 DKK
    409.65 DKK / 1 L
    Spare 59.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98-95-3 | C6H5NO2 | 123,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-95-3
Molekylær formel C6H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 123.11
MDL nummer MFCD00007043
InChI nøgle LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene
PubChem CID 7416
ChEBI CHEBI:27798
IUPAC navn nitrobenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrobenzene
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 5,0 °C til 6,0 °C
Farve Gul
Tæthed 1.2050g/mL
Kogepunkt 210,0 °C til 211,0 °C
Flammepunkt 88 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5NO2
Brydningsindeks 1,5503 til 1,5523
Mængde 1 L
Beilstein 05, 233
Fieser 02,295; 07,251; 08,358; 17,16
Merck Index 15, 6674
Specifik vægtfylde 1.205
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, benzen, æter og olier
Formel vægt 123.11
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrobenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrobenzene