Få mere at vide
Nitrobenzene, ≥99%, ACS Reagent, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15672740
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
2 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 L
25ml
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15672740 500 mL Glass Bottle 500ml
15608350 25 mL Glass Bottle 25ml
15642740 100 mL Glass Bottle 100ml
15652740 1 L Glass Bottle 1 L
15662740 2 L Glass Bottle 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15672740 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 252379500ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 98-95-3
Molekylær formel C6H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 123.111
MDL nummer MFCD00007043
InChI nøgle LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene
PubChem CID 7416
ChEBI CHEBI:27798
IUPAC navn nitrobenzene
SMIL C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrobenzene
Smeltepunkt 5°C to 6°C
Farve Yellow
Tæthed 1.196g/mL at 25°C
Kogepunkt 210°C to 211°C
Eksplosionsgrænse 0.4
Flammepunkt 88°C (190.4°F)
Tændingspunkt 899°F
Emballage Glass Bottle
Mængde 500 mL
FN nummer UN1662
Beilstein 507540
Dampdensitet 4.2 (vs air)
Formel vægt 123.11g/mol
Damptryk 0.15mmHg (20°C), 50mmHg (120°C)
Procent renhed ≥99.0%
Grad ACS Reagent
Fysisk form Liquid