Få mere at vide
Nitrobenzene-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrobenzene 13C6 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vægt | 129.0522 |