Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nitro Blue Tetrazolium chloride, tech. 90 %
Artikelnummer. 11470248
Skift visning
Mængde:
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470248 0.5 g 0.5g
1 options
Artikelnummer. 11470248 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B23792.02
 Begrænset vare
På lager
CAS: 298-83-9 | C40H30Cl2N10O6 | 817.644 g/mol
Nitroblå tetrazoliumchlorid bruges til at bekræfte diagnosen kronisk granulomatøs sygdom. Det er en mikroskopisk farve, som bruges til at påvise dehydrogenaser og alkalisk fosfatase. Det fungerer som et NADPH-diaphorase-substrat, der kompetitivt hæmmer nitrogenoxidsyntase. Yderligere bruges det i immunologi til påvisning af alkalisk phosphatase. Ud over dette fungerer det som en oxidant.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nitro Blue Tetrazoliumchlorid bruges til at bekræfte diagnosen af kronisk granulomatøs sygdom. Det er en mikroskopisk farve, som bruges til at påvise dehydrogenaser og alkalisk fosfatase. Det fungerer som et NADPH-diaforasesubstrat, der
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitro Blue Tetrazolium chloride
CAS 298-83-9
Smeltepunkt ∼190 °C (dekomponering)
Molekylær formel C40H30Cl2N10O6
MDL nummer MFCD00150013
Mængde 0.5 g
Beilstein 4115923
Synonym nitrotetrazolium blue chloride, nitro bt, nitro blue tetrazolium, nbt, nitro blue tetrazolium chloride, p-nitrotetrazolium blue, nitrotetrazolium blue, nitroblue tetrazolium chloride, p-nitro blue tetrazolium chloride, nitro tetrazolium bt
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol og methanol.
InChI nøgle FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
IUPAC navn 2-[2-methoxy-4-[3-methoxy-4-[3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium-2-yl]phenyl]phenyl]-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium;dichlorid
Molekylvægt (g/mol) 817.644
PubChem CID 9281
ChEBI CHEBI:9505
Formel vægt 817.65
Procent renhed 90%
Grad Teknisk