Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nitroblå tetrazoliumklorid, 90 %
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitro Blue Tetrazolium Chloride |
| Smeltepunkt | 189 °C |
| Analyseprocentområde | 88% min. (Argentometri) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol |
| Formel vægt | 817.65 |
| Procent renhed | 90% |
Sikkerhed og håndtering
- Nitro Blue Tetrazolium Chloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 2H-Tetrazolium, 3,3-(3,3-dimethoxy[1,1-biphenyl]-4,4-diyl)bis[2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-, dichlori