Få mere at vide
WTW™ Nitrat testsæt
Få præcisionsmålinger for spildevand, drikkevand og overfladevand med CombiCheck Nitrat (NO 3 ) celletestsæt.
Brand: WTW™ 251993
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
- Forskellige instrumenter til måling af nitrater
- Til spildevand, drikkevand, overfladevand
- PhotoLab ® S6, PhotoLab ® S12, PhotoLab ® Spektral, Photoflex fotometre
- CombiCheck Nitrat (
sub <3 /sub> ) celletestsæt
Tekniske data
Chromosulfuric acid oxidation | |
For Photoflex™ fotometre | |
0,2 til 30 mg/L NO3-N, 1 til 133 mg/L NO 3 |
Til spildevand, drikkevand, overfladevand | |
25 | |
Fotometrisk |
Sikkerhed og håndtering
- X50 TEST NITRATE 0-30MG/L NO3-N
Signalord
- Fare
Farekategori
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.