Få mere at vide
WTW™ Nitrat testsæt
Rækkevidde:
0,2 til 13,0 mg/L NO3 -N, 0,9 til 57,5 mg/L NO3
0,2 til 20 mg/L NO3-N, 0,9 til 88,5 mg/L NO 3
0,2 til 30 mg/L NO3-N, 1 til 133 mg/L NO 3
0,5 til 18 mg/L NO3-N, 2,2 til 79,7 mg/L NO 3
0,5 til 25 mg/L NO3-N, 2,2 til 110,7 mg/L NO 3
1 til 50 mg/L NO3-N, 4 til 221 mg/L NO 3
Antal prøver:
25
50
60
90
Pakningsstørrelse:
0.52 L
1 sæt
300g
50ml
Pakke med 25
Beskrivelse
- Forskellige instrumenter til måling af nitrater
- Til spildevand, drikkevand, overfladevand
- PhotoLab ® S6, PhotoLab ® S12, PhotoLab ® Spektral, Photoflex fotometre
- CombiCheck Nitrat (
sub <3 /sub> ) celletestsæt
Tekniske data
Tekniske data
| Analytter | Nitrospektral |
| Til brug med (applikation) | Til spildevand, drikkevand, overfladevand |
| Til brug med (udstyr) | PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektral, Photoflex fotometre |
| Inkluderer | Certifikater |
| Antal prøver | 60 |
| Rækkevidde | 0,5 til 18 mg/L NO3-N, 2,2 til 79,7 mg/L NO 3 |
| Tilstrækkelig til | 25 prøver |
| Testmetode | Fotometrisk |
| Type | CombiCheck Nitrat (NO 3 ) celle test kit |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Nitrate Cell Test Method: photometric 0.5 - 18.0 mg/l NO
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid