Få mere at vide
Nitisinon, TRC
Artikelnummer. 30006039
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006039 100 mg
30009231 250 mg
30004350 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006039 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN490135100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104206-65-7
Molekylær formel C14 H10 F3 N O5
Molekylvægt (g/mol) 329.23
Synonym 1,3-Cyclohexanedione, 2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]- (9CI, ACI), 2-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]-1,3-cyclohexanedione (ACI), Nitisinone, Nitisone, Nityr, NTBC, Orfadin, SC 0735
IUPAC navn 2-[2-nitro-4-(trifluormethyl)benzoyl]cyclohexan-1,3-dion
SMIL [O-][N+](=O)c1cc(ccc1C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitisinone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10F3NO5/c15-14(16,17)7-4-5-8(9(6-7)18(22)23)13(21)12-10(19)2-1-3-11(12)20/h4-6,12H,1-3H2
Formel vægt 329.0511
Procent renhed >95%