Få mere at vide
Nitazoxanide-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitazoxanide-d4 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N3O5S/c1-7(16)20-9-5-3-2-4-8(9)11(17)14-12-13-6-10(21-12)15(18)19/h2-6H,1H3,(H,13,14,17)/i2D,3D,4D,5D |