Få mere at vide
Niobium n-butoxid, 99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11357998
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357998 1 g 1g
11367998 5 g 5g
11377998 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036570.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51030-47-8 | C20H50NbO5 | 463,521 g/mol
Niobium n-butoxid spiller en vigtig rolle som en forløber i kemisk syntese. Det bruges også til fremstilling af nanomaterialer. Det fungerer som en forløber for dielektriske film og strukturer med kontrollerede egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51030-47-8
Molekylær formel C20H50NbO5
Molekylvægt (g/mol) 463.521
MDL nummer MFCD00144916
InChI nøgle OMBQVKDAXPUDBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym butan-1-ol; niobium, niobium v-n-butoxide
PubChem CID 50912030
IUPAC navn butan-1-ol;niobium
SMIL CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Nb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium n-butoxide
Tæthed 1.09 g/mL
Kogepunkt 197°C (0.15 mmHg)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Nb[O(CH2)3CH3]5
Mængde 1 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with hydrocarbons,ketones and esters.
Formel vægt 458.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske