Få mere at vide
Nintedanib N-Acetyl Impurity, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nintedanib N-Acetyl Impurity |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H35N5O5/c1-22(39)38-28-20-24(33(42)43-4)10-15-27(28)30(32(38)41)31(23-8-6-5-7-9-23)34-25-11-13-26(14-12-25)36(3)29(40)21-37-18-16-35(2)17-19-37/h5-15,20,41H,16-19,21H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 581.2638 |