CAS RN 2130844-77-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Nintedanib N-Acetyl Impurity, TRC
CAS: 2130844-77-6 Molekylær formel: C33H35N5O5 Molekylvægt (g/mol): 581.66 Synonym: 1H-Indole-6-carboxylic acid, 1-acetyl-2,3-dihydro-3-[[[4-[methyl[2-(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]amino]phenyl]amino]phenylmethylene]-2-oxo-, methyl ester IUPAC navn: methyl (3Z)-1-acetyl-3-[[4-[methyl-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]amino]anilino]-phenylmethylidene]-2-oxoindole-6-carboxylate SMIL: COC(=O)c1ccc2\C(=C(\Nc3ccc(cc3)N(C)C(=O)CN4CCN(C)CC4)/c5ccccc5)\C(=O)N(C(=O)C)c2c1