missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ninhydrin, EMD-Millipore

Artikelnummer. 15824910
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
Emballage:
Glass
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
15824910 100 mL Glass
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15824910 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1067050100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Ready-to-use spray solutions for thin-layer chromatography

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ninhydrin
CAS 485-47-2
Eksplosionsgrænse 2 to 13.4 %(V) (2-Propanol)
Tændingspunkt 425°C (2-Propanol)
Emballage Glass
Molekylær formel C9H6O4
Mængde 100 mL
Synonym ninhydrin, ninhydrin hydrate, 1,2,3-indantrione monohydrate, ninhydrine, 2,2-dihydroxy-1h-indene-1,3 2h-dione, 2,2-dihydroxy-1,3-indandione, triketohydrindene hydrate, 1h-indene-1,3 2h-dione, 2,2-dihydroxy, 1,2,3-indantrione, 2-hydrate, 2,2-dihydroxyindane-1,3-dione
InChI nøgle FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
IUPAC navn 2,2-dihydroxyindene-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 178.143
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
Damptryk 42.4 hPa (20°C)
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.