Få mere at vide
Ninhydrin, 99%
Artikelnummer. 11488730
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488730 25 g 25g
11458603 10 g 10g
11468603 50 g 50g
11478603 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11488730 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10409.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.77 DKK
    423.65 DKK / 25g
    Spare 74.12 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 485-47-2 | C9H6O4 | 178,143 g/mol
Ninhydrin bruges til bestemmelse af aminogrupper i aminosyrer, peptider og proteiner. Det finder anvendelse i retsmedicin til analyse af latente fingeraftryk på porøse overflader såsom papir. Det bruges også i tyndtlagskromatografi (TLC ) for at overvåge udviklingen af kemiske reaktioner. I Kaiser-testen spiller det en vigtig rolle at overvåge afbeskyttelsen i fastfase-peptidsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ninhydrin anvendes til bestemmelse af aminogrupper i aminosyrer, peptider og proteiner. Det finder anvendelse i retsmedicin til analyse af latente fingeraftryk på porøse overflader såsom papir. Det bruges også i tyndtlagskromatografi (TLC ) for at overvåge udviklingen af kemiske reaktioner. I Kaiser-testen spiller det en vigtig rolle at overvåge afbeskyttelsen i fastfase-peptidsyntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand, acetone, ethanol og methanol. Lidt opløseligt i chloroform og ether.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, aminer, alkalier og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 485-47-2
Molekylær formel C9H6O4
Molekylvægt (g/mol) 178.143
MDL nummer MFCD00003791
InChI nøgle FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ninhydrin, ninhydrin hydrate, 1,2,3-indantrione monohydrate, ninhydrine, 2,2-dihydroxy-1h-indene-1,3 2h-dione, 2,2-dihydroxy-1,3-indandione, triketohydrindene hydrate, 1h-indene-1,3 2h-dione, 2,2-dihydroxy, 1,2,3-indantrione, 2-hydrate, 2,2-dihydroxyindane-1,3-dione
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
IUPAC navn 2,2-dihydroxyinden-1,3-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ninhydrin
Smeltepunkt 251 °C (dekomponering)
Analyseprocentområde 99%
Mængde 25 g
Beilstein 1910963
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,6554
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, acetone, ethanol og methanol. Let opløselig i kloroform og ether.
Formel vægt 178.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ninhydrin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-dihydroxy-1H-indene-1,3(2H)-dione