Få mere at vide
Ninhydrin, 99%
Beskrivelse
Ninhydrin bruges til bestemmelse af aminogrupper i aminosyrer, peptider og proteiner. Det finder anvendelse i retsmedicin til analyse af latente fingeraftryk på porøse overflader såsom papir. Det bruges også i tyndtlagskromatografi (TLC ) for at overvåge udviklingen af kemiske reaktioner. I Kaiser-testen spiller det en vigtig rolle at overvåge afbeskyttelsen i fastfase-peptidsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ninhydrin anvendes til bestemmelse af aminogrupper i aminosyrer, peptider og proteiner. Det finder anvendelse i retsmedicin til analyse af latente fingeraftryk på porøse overflader såsom papir. Det bruges også i tyndtlagskromatografi (TLC ) for at overvåge udviklingen af kemiske reaktioner. I Kaiser-testen spiller det en vigtig rolle at overvåge afbeskyttelsen i fastfase-peptidsyntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand, acetone, ethanol og methanol. Lidt opløseligt i chloroform og ether.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, aminer, alkalier og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ninhydrin |
| Smeltepunkt | 251 °C (dekomponering) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 1910963 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,6554 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, acetone, ethanol og methanol. Let opløselig i kloroform og ether. |
| Formel vægt | 178.14 |
| Procent renhed | 99% |
| Vis mere |
Safety and Handling
- Ninhydrin
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Ninhydrin