Få mere at vide
Ningetinib Tosylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490457
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16490457 50 mg 50mg
16456807 5 mg -
16435076 100 mg -
16414108 10 mg -
16402956 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16490457 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107145
MedChemExpress Ningetinib Tosylate is a potent, orally bioavailable small molecule tyrosine kinase inhibitor (TKI) with IC50s of 6.7, 1.9 and c-Met, VEGFR2 and Axl, respectively.
Ningetinib Tosylate is a potent, orally bioavailable small molecule tyrosine kinase inhibitor (TKI) with IC50s of 6.7, 1.9 and c-Met, VEGFR2 and Axl, respectively.
Specifica
Kemisk navn eller materiale Ningetinib Tosylate
CAS 1394820-77-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C38H37FN4O8S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (45.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL CC1=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C1.CC2=C(C(NC3=CC(F)=C(OC4=CC=NC5=C4C=CC(OCC(C)(O)C)=C5)C=C3)=O)C(N(C6=CC=CC=C6)N2C)=O
Molekylvægt (g/mol) 728.79
Formel vægt 728.79
Procent renhed 99.92%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.