Få mere at vide
Ningetinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Ningetinib is a potent, orally bioavailable small molecule tyrosine kinase inhibitor (TKI) with IC50s of 6.7, 1.9 and c-Met, VEGFR2 and Axl, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ningetinib |
| CAS | 1394820-69-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C31H29FN4O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (29.95 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=C(C(NC2=CC(F)=C(OC3=CC=NC4=C3C=CC(OCC(C)(O)C)=C4)C=C2)=O)C(N(C5=CC=CC=C5)N1C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 556.58 |
| Formel vægt | 556.58 |
| Vis mere |