Få mere at vide
Nimesulid
Beskrivelse
Nimesulid bruges til behandling af akut smerte, symptomatisk behandling af slidgigt og primær dysmenoré. Nimesulid var lige så effektivt som paracetamol til at reducere feber, lokal smerte og generel ubehag. Det var effektivt til at reducere smerter forbundet med slidgigt, kræft, tromboflebitis, mundkirurgi hos voksne, øre-næse-hals-sygdomme og traumatiske skader. Nimesulid har vist sig at undertrykke azoxymethan-induceret karcinogenese.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Soluble in water (<50 µg/ml), 1:10 DMSO:PBS (pH 7.2) (<200 µg/ml), ethanol (1 mg/ml), DMSO (15 mg/ml), DMF (15 mg/ml), chloroform, dichloromethane, acetone (freely soluble), and 1N NaOH.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nimesulide |
| Smeltepunkt | 145°C to 147°C |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Merck Index | 14,6548 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (<50 μg/ml),1:10 DMSO:PBS (pH 7.2) (<200 μg/ml),ethanol (1mg/ml),DMSO (15mg/ml),DMF (15mg/ml),chloroform,dichloromethane,acetone (freely soluble),and 1N NaOH. |
| Formel vægt | 308.31 |
| Fysisk form | Needle-like Crystals |