Få mere at vide
Nilotinib Regio Isomer, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nilotinib regioisomer |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H22F3N7O/c1-17-5-6-19(10-25(17)37-27-34-9-7-24(36-27)20-4-3-8-32-15-20)26(39)35-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)38-16-33-14-18(38)2/h3-16H,1-2H3,(H,35,39)(H,34,36,37) |
| Formel vægt | 529.1838 |