Få mere at vide
Nigericin Sodium Salt, TRC
Artikelnummer. 30041177
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041177 10 mg
30040558 25 mg
30040921 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041177 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN59852310MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28643-80-3
Molekylær formel C40H67NaO11
Molekylvægt (g/mol) 746.94
Synonym 1,6-Dioxaspiro[4.5]decane, Nigericin deriv., Antibiotic K 178, Antibiotic M 2, Antibiotic X 464, Azalomycin M, Helixin C, Polyetherin A, Stereoisomer of Tetrahydro-6-[[9-methoxy-2,4,10-trimethyl-2-[octahydro-2,3'-dimethyl-5'-[tetrahydro-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyl-2H-pyran-2-yl][2,2'-bifuran]-5-yl]-1,6-dioxaspiro[4.5]dec-7-yl]methyl]-α,3-dimethyl-2H-pyran-2-acetic Acid, X 464
IUPAC navn sodium;(2R)-2-[(2R,3S,6R)-6-[[(2S,4R,5R,6R,7R,9R)-2-[(2R,5S)-5-[(2R,3S,5R)-5-[(2S,3S,5R,6R)-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyloxan-2-yl]-3-methyloxolan-2-yl]-5-methyloxolan-2-yl]-7-methoxy-2,4,6-trimethyl-1,10-dioxaspiro[4.5]decan-9-yl]methyl]-3-methyloxan-2-yl]propanoate
SMIL C[C@H]1CC[C@H](C[C@@H]2C[C@H]([C@@H](C)[C@]3([C@H](C)C[C@@](C)([C@H]4CC[C@@](C)([C@H]5[C@@H](C)C[C@H]([C@@H]6[C@@H](C)C[C@@H](C)[C@@](CO)(O)O6)O5)O4)O3)O2)OC)O[C@H]1[C@@H](C)C(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nigericin Sodium Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C40H68O11.Na/c1-21-11-12-28(46-33(21)26(6)36(42)43)17-29-18-30(45-10)27(7)40(48-29)25(5)19-38(9,51-40)32-13-14-37(8,49-32)35-23(3)16-31(47-35)34-22(2)15-24(4)39(44,20-41)50-34;/h21-35,41,44H,11-20H2,1-10H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/t21-,22-,23-,24+,25+,26+,27+,28+,29+,30+,31+,32+,33+,34-,35+,37-,38-,39-,40+;/m0./s1
Formel vægt 746.4581
Procent renhed >95%