Få mere at vide
Nifluridide, TRC
Artikelnummer. 30464996
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464996 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30464996 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN43158010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61444-62-0
Molekylær formel C10 H6 F7 N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 349.16
Synonym N-[2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,3,3-tetrafluoropropanamide, Compound 109168, EL 468, EL 968, L 27, L 27 (pesticide), N1-(2,2,3,3-Tetrafluoropionyl)-3-nitro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine, N1-(2,2,3,3-Tetrafluoropropionyl)-3'-nitro-5'-trifluoromethyl-o-phenylenediamine, Nifluridide
IUPAC navn N-[2-amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,3,3-tetrafluoropropanamide
SMIL Nc1c(NC(=O)C(F)(F)C(F)F)cc(cc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nifluridide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H6F7N3O3/c11-7(12)9(13,14)8(21)19-4-1-3(10(15,16)17)2-5(6(4)18)20(22)23/h1-2,7H,18H2,(H,19,21)
Formel vægt 349.0297