Få mere at vide
Nifluminsyre, TRC
Artikelnummer. 30132596
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132596 2.5 mg
30135460 5 g
18042750 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132596 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4575002.5MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4394-00-7
Molekylær formel C13 H9 F3 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 282.22
Synonym Niflumic Acid, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid, 2-(α,α,α-Trifluoro-m-toluidino)nicotinic acid, 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]nicotinic acid, UP-83, Actol, Forenol, Landruma, Nifluril
IUPAC navn 2-[3-(trifluormethyl)anilino]pyridin-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niflumic Acid
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H9F3N2O2/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)18-11-10(12(19)20)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,17,18)(H,19,20)
Formel vægt 282.0616