Få mere at vide
Niflumsyre, 99+%
Artikelnummer. 15493259
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493259 10 g 10g
15483259 5 g 5g
15403269 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15493259 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60489.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4394-00-7 | C13H9F3N2O2 | 282,22 g/mol
Det bruges som selektiv Cox-2-hæmmer og GPR35-aktivator. Aktiverer også humant TRPA1, inducerbart udtrykt i HEK293-celler; udviser agonistaktivitet ved GPR35.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det bruges som selektiv Cox-2-hæmmer og GPR35-aktivator. Aktiverer også humant TRPA1, inducerbart udtrykt i HEK293-celler; udviser agonistaktivitet ved GPR35.
Opløselighed
Opløselig i ethanol (∼50 mg/ml), acetone (50 mg/ml, klar til let tåget, gul), methanol (∼50 mg/ml), DMSO (56 mg/ml ved 25 °C) og acetonitril (∼50 mg/ml).
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Lysfølsom. Hygroskopisk. Hold stærke oxiderende midler væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4394-00-7
Molekylær formel C13H9F3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 282.22
MDL nummer MFCD00010569
InChI nøgle JZFPYUNJRRFVQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym niflumic acid, nifluril, landruma, forenol, actol, acido niflumico, nifluminic acid, acide niflumique, acidum niflumicum, acide niflumique inn-french
PubChem CID 4488
ChEBI CHEBI:34888
IUPAC navn 2-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}pyridine-3-carboxylic acid
SMIL OC(=O)C1=CC=CN=C1NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niflumic acid
Smeltepunkt 203 °C til 204 °C
Farve Gul
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,6531
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol (∽50 mg/ml), acetone (50 mg/ml, klar til let tåget, gul), methanol (∽50 mg/ml), DMSO (56 mg/ml ved 25 °C) og acetonitril (∽50 mg/ml).
Formel vægt 282.22
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk pulver