Få mere at vide
Nifekalant hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17942885
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17942885 1 g
17952025 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17942885 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4571001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130656-51-8
Molekylær formel C19 H27 N5 O5 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 441.9091
Synonym 6-[[2-[(2-Hydroxyethyl)[3-(4-nitrophenyl)propyl]amino]ethyl]amino]-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione Hydrochloride, MS 551, Shinbit
IUPAC navn 6-[2-[2-hydroxyethyl-[3-(4-nitrophenyl)propyl]amino]ethylamino]-1,3-dimethylpyrimidin-2,4-dion; hydrochlorid
SMIL Cl.CN1C(=O)C=C(NCCN(CCO)CCCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])N(C)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nifekalant Hydrochloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H27N5O5.ClH/c1-21-17(14-18(26)22(2)19(21)27)20-9-11-23(12-13-25)10-3-4-15-5-7-16(8-6-15)24(28)29;/h5-8,14,20,25H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H
Formel vægt 441.1779