missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nidufexor, MedChemExpress

Artikelnummer. 16466997
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16466997 5 mg -
16460607 50 mg 50mg
16455206 100 mg 100mg
16444278 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16466997 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY109096

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Nidufexor (LMB763) is an orally-available farnesoid X receptor (FXR) agonist for the research of nonalcoholic steatohepatitis (NASH).

Nidufexor (LMB763) is an orally-available farnesoid X receptor (FXR) agonist for the research of nonalcoholic steatohepatitis (NASH).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nidufexor
CAS 1773489-72-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H22ClN3O4
Mængde 5 mg
Synonym LMB763
Opløselighedsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (170.78 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN1C(C2=CC(Cl)=CC=C2OC3)=C3C(C(N(CC4=CC=CC=C4)CC5=CC=C(C(O)=O)C=C5)=O)=N1
Molekylvægt (g/mol) 487.93
Formel vægt 487.93
Procent renhed 98.51%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.