Få mere at vide
Niclosamide Piperazinesalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Niclosamide Piperazinesalt |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8Cl2N2O4.C4H10N2/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15;1-2-6-4-3-5-1/h1-6,18H,(H,16,19);5-6H,1-4H2 |
| Formel vægt | 412.07 |