Få mere at vide
Niclosamide Ethanolamine Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Niclosamide-olamine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8Cl2N2O4.C2H7NO/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15;3-1-2-4/h1-6,18H,(H,16,19);4H,1-3H2 |
| Formel vægt | 387.0389 |