Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Niclosamide |
| Smeltepunkt | 225,0 °C til 230,0 °C |
| Analyseprocentområde | 97% min. (HPLC) |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: sparsomt opløseligt i ethanol, kloroform, ether |
| Formel vægt | 327.12 |
| Procent renhed | 97+% |