Få mere at vide
Niclosamid, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15702987 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15702987 25 g 25g
15712987 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15702987 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461840250
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-65-7
Molekylær formel C13H8Cl2N2O4
Molekylvægt (g/mol) 327.12
MDL nummer MFCD00057597
InChI nøgle RJMUSRYZPJIFPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym niclosamide, 5-chloro-n-2-chloro-4-nitrophenyl-2-hydroxybenzamide, niclocide, bayluscid, phenasal, tredemine, fenasal, yomesan, dichlosale, helmiantin
PubChem CID 4477
IUPAC navn 5-chlor-N-(2-chlor-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamid
SMIL OC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)NC1=CC=C(C=C1Cl)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niclosamide
Smeltepunkt 225.0°C to 230.0°C
Analyseprocentområde 97% min. (HPLC)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in ethanol, chloroform, ether
Formel vægt 327.12
Procent renhed 97+%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Niclosamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Niclosamide