Få mere at vide
Nikkel(II) 2,4-pentanedionat, 95%
Artikelnummer. 11393477
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393477 5 g 5g
11323487 25 g 25g
11303487 100 g 100g
11313487 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11393477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018811.06
 Begrænset vare
På lager
Katalysator og UV-stabilisator | CAS: 3264-82-2 | C10H14NiO4 | 256,91 g/mol
Katalysator og UV-stabilisator.Nikkel(II)-2,4-pentandionat bruges som forløber for nikkel-bis(cyclooctadien)-katalysator. Det bruges også til afsætning af nikkel(II)oxid tynd film ved sol-gel teknikker på ledende glassubstrater. Yderligere bruges det i organisk syntese til at producere organometaler. Det er forbundet med dimethylgold(III) acetylacetonat bruges i guld på nikkelbelægning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3264-82-2
Molekylær formel C10H14NiO4
Molekylvægt (g/mol) 256.91
MDL nummer MFCD00000024
InChI nøgle BMGNSKKZFQMGDH-FDGPNNRMSA-L
Synonym nickel ii acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato nickel ii hydrate, acetylacetone nickel ii salt, bis 2,4-pentanedionato nickel ii
PubChem CID 53384569
SMIL [Ni++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt ∼230 °C (dekomponering)
Farve Grøn
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Beilstein 4157970
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,6500
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol, toluen.
IUPAC navn nikkel(2+)bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
Formel vægt 256.91
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver