Få mere at vide
Nikkel(II) 2,4-pentanedionat, 95%
Beskrivelse
Katalysator og UV-stabilisator.Nikkel(II)-2,4-pentandionat bruges som forløber for nikkel-bis(cyclooctadien)-katalysator. Det bruges også til afsætning af nikkel(II)oxid tynd film ved sol-gel teknikker på ledende glassubstrater. Yderligere bruges det i organisk syntese til at producere organometaler. Det er forbundet med dimethylgold(III) acetylacetonat bruges i guld på nikkelbelægning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel(II) 2,4-pentanedionate |
| Smeltepunkt | ∼230 °C (dekomponering) |
| Farve | Grøn |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 4157970 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,6500 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, alkohol, toluen. |
| IUPAC navn | nikkel(2+);(E)-4-oxopent-2-en-2-olat |
| Vis mere |