Få mere at vide
Nikkelacetylacetonat, 96%
Artikelnummer. 10437710 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10437710 25 g Glasflaske 25g
10251123 5 g Glasflaske 5g
10371094 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10437710 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128260250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.75 DKK
    495.65 DKK / 25g
    Spare 55.10 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 3264-82-2 | C10H14NiO4 | 256,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3264-82-2
Molekylær formel C10H14NiO4
Molekylvægt (g/mol) 256.91
MDL nummer MFCD00000024
InChI nøgle BMGNSKKZFQMGDH-FDGPNNRMSA-L
Synonym nickel ii acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato nickel ii hydrate, acetylacetone nickel ii salt, bis 2,4-pentanedionato nickel ii
PubChem CID 53384569
IUPAC navn nikkel(2+);(E)-4-oxopent-2-en-2-olat
SMIL [Ni++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel acetylacetonate
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 230 °C
Farve Gul
Kogepunkt 220 °C (11,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (Kompleksometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Fieser 05,471; 06,417; 07,250; 08,42; 17,201
Merck Index 15, 6585
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, kloroform og benzen, uopløselige i ether og ligroin
Formel vægt 256.9
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske