Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel acetylacetonate |
| CAS min % | 95.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 230 °C |
| Farve | Gul |
| Kogepunkt | 220 °C (11,0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 95% min. (Kompleksometri) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |